1379004
USP
Medrysone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone, 11β-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, Medrysone
About This Item
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
GZENKSODFLBBHQ-ILSZZQPISA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3