Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 496,00 € |
Informazioni su questo articolo
496,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lynestrenol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCCC=C4CC3)CC2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
YNVGQYHLRCDXFQ-XGXHKTLJSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency - | agency USP | agency USP |
| API family lynestrenol | API family lynestrenol | API family desogestrel | API family norgestimate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lynestrenol
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?