Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1340,00 € |
Informazioni su questo articolo
1340,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lidocaine
manufacturer/tradename
USP
mp
150-151 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard solutions for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Lidocaine
- Lidocaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 150-151 °C (lit.) | mp 150-151 °C (lit.) | mp 150-151 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lidocaine Related Compound H
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?