Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
Risparmia Fino a 15%
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levalbuterol, albuterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI key
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Levalbuterol Inhalation Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family levalbuterol, albuterol | API family - | API family isoproterenol | API family dipivefrine, adrenaline |
| agency USP | agency - | agency USP | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levalbuterol hydrochloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?