Vai a
1348532
USP
Isoeugenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-propenylphenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
469,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1909602
MDL number:
469,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
isoeugenol
packaging
pkg of 0.2 mL
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Isoeugenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
34038W246808W246830
Isoeugenol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1348532
Isoeugenol
Isoeugenol analytical standard
Supelco
34038
Isoeugenol
Isoeugenol mixture of cis and trans, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W246808
Isoeugenol
Isoeugenol natural, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W246830
Isoeugenol
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
neat
format
-
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
pkg of 0.2 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)