1329822
USP
Low-Substituted Hydroxypropyl Cellulose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydroxypropyl cellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Temp. autoaccensione
752 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1