1310008
USP
Homatropine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
homatropine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
214-217 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Homatropine Hydrobromide Ophthalmic Solution
- Homatropine Methylbromide
- Belladonna Extract
- Belladonna Leaf
- Belladonna Tincture
- Belladonna Extract Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3