Vai a
1297770
USP
Powdered Centella Asiatica Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Hydrocotyle asiatica extract
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
346,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
EC Number:
283-640-5
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
346,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
centella
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y000176412317061231728
vibrant-m
Y0001764
Centella dry extract
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
matrix material
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. In what solvent can Centella extract be dissolved so that it can be given to mice in drinking water? Can you get a discount when you buy 50 g
    1 risposta
    1. This product is intended for use as an analytical standard and is a product of the United States Pharmacopoeia. Large package sizes are currently not available. The supplier does not perform solubility testing. Please see the link below to review a publication regarding water solubility of this extract:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8861063/
      Utile?
  2. Water solubility of centella asiatica powder (1297770)
    1 risposta
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia. Solubility testing is not performed on this material. Please see the link below to review the Supplier product information:
      https://store.usp.org/product/1297770
      Please see the link below to review the water solubility information provided by the European Chemical Agency (ECHA):
      https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/23171/4/9
      Other sources have reported that this material is also soluble in Dimethylformamide and Methanol. This information has not been validated.