Documenti fondamentali
1265526
USP
2-Ethylhexan-1-ol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-1-hexanol, Isooctyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Beilstein:
1719280
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.49 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
2-ethylhexan-1-ol
Temp. autoaccensione
550 °F
Limite di esplosione
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
183-186 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
2-Ethylhexan-1-ol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)