1225601
USP
Doxercalciferol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β-diol, (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol, 1α-Hydroxyergocalciferol, 1α-Hydroxyvitamin D2, 1α-OHD2, 1-α-Hydroxyvitamin D2, 1-Hydroxyergocalciferol, TSA 840
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxercalciferol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12-/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
HKXBNHCUPKIYDM-CGMHZMFXSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare standard, and standard stock solutions for the assay, and impurity analysis in Doxercalciferol by Liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the United States Pharmacopeia monograph (USP).
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3