1211254
USP
2,3-Dimethylaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Famiglia di API
mefenamic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. eboll.
221-222 °C (lit.)
Punto di fusione
2.5 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Mefenamic Acid Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup