Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 453,00 € |
Informazioni su questo articolo
453,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
description
API family: alfadex
API family
cyclodextrin, alfadex
manufacturer/tradename
USP
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade purum | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| mp >278 °C (dec.) (lit.) | mp >278 °C (dec.) (lit.) | mp >278 °C (dec.) (lit.) | mp >278 °C (dec.) (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alpha Cyclodextrin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?