Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cinnamic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
133 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
InChI key
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% | description analytical standard | description ≥99%, FG |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade Halal, FG, Fragrance grade, Kosher |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency follows IFRA guidelines |
| API family cinnamic acid | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnamic acid
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?