Vai a
1105508
USP
Chitosano
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Chitina deacetilata, Poli(D-glucosamina)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
439,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chitosan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Forma gel con gli anioni multivalenti. Sviluppa soluzioni trasparenti che seccandosi formano pellicole forti trasparenti.
Features and Benefits
Polielettrolita biocompatibile, antibatterico ed ecologico con svariate applicazioni tra cui: trattamento delle acque, cromatografia, additivi per cosmetici, trattamento tessile per attività antimicrobica, fibre innovative per tessili, carte fotografiche, pellicole biodegradabili, dispositivi biomedici e impianti in microcapsula per il rilascio controllato di farmaci.
Polielettrolita biocompatibile, antibatterico ed ecologico.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3646448877419419
Chitosano United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1105508
Chitosano
Chitosano from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sigma-Aldrich
C3646
Chitosano
Chitosano medium molecular weight
Sigma-Aldrich
448877
Chitosano
Chitosano high molecular weight
Sigma-Aldrich
419419
Chitosano
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
description
medium molecular weight
description
high molecular weight
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
chitosan
API family
-
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chitosano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. この製品の脱アセチル化率を教えてください。
    1 risposta
    1. The deacetylation degree is not determined for this product. For more information, contacting the issuing pharmacopoeia is recommended.