Vai a
1105155
USP
Chebulagic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(4R,5S,7R,25S,26R,29S,30S,31S)-13,14,15,18,19,20,31,35,36-nonahydroxy-2,10,23,28,32-pentaoxo-5-(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy-3,6,9,24,27,33-hexaoxaheptacyclo[28.7.1.04,25.07,26.011,16.017,22.034,38]octatriaconta-1(37),11,13,15,17,19,21,34(38),35-nonaen-29-yl]acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1680,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H30O27
Numero CAS:
Peso molecolare:
954.66
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chebulagic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@H](CC(O)=O)C(=O)O[C@@H]3[C@H]4COC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5-c6c(O)c(O)c(O)cc6C(=O)O[C@@H]3[C@@H](OC(=O)c7cc(O)c(O)c(OC1=O)c27)[C@@H](O4)OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C41H30O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)49)35(56)68-41-34-33-31(64-39(60)12(6-19(47)48)22-23-11(38(59)67-34)5-17(46)27(52)32(23)65-40(61)30(22)55)18(63-41)7-62-36(57)9-3-15(44)25(50)28(53)20(9)21-10(37(58)66-33)4-16(45)26(51)29(21)54/h1-5,12,18,22,30-31,33-34,41-46,49-55H,6-7H2,(H,47,48)/t12-,18+,22-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
InChI key
HGJXAVROWQLCTP-YABCKIEDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Chebulagic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1A0005010652761724849
Chebulagic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1105155
Chebulagic acid
Rosuvastatin Ketone Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
USP
1A00050
Rosuvastatin Ketone
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
chebulagic acid
API family
rosuvastatin
API family
bendamustine
API family
zoledronic acid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chebulagic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)