Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 474,00 € |
Informazioni su questo articolo
474,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cetrimonium
manufacturer/tradename
USP
mp
248-251 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT) | description suitable for ion pair chromatography, LiChropur™ | description BioXtra, ≥99% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) (DNA extraction) |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 248-251 °C (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) |
| API family cetrimonium | API family - | API family - | API family - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?