Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefuroxime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1[C@H]2N(C(C(=C1)COC(=O)N)C(=O)OC(OC(=O)C)C)C(=O)[C@H]2NC(=O)\C(=N/OC)\c3[o]ccc3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
InChI key
AQVGUOHUYICCIZ-WDVFJNCVSA-N
General description
Application
- Cefuroxime Axetil
- Cefuroxime Axetil Tablets
- Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency - |
| API family cefuroxime | API family cefuroxime | API family cefuroxime | API family cefuroxime |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?