1086800
USP
Calcium gluceptate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2ξ)-Glucoheptonic acid calcium salt (2:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium gluceptate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-,6?;/m11./s1
FATUQANACHZLRT-KMRXSBRUSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Calcium Gluceptate Injection
Risultati analitici
WGK 3