Vai a
1044593
USP
Atorvastatin Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
tert-Butyl (4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1-pyrrolyl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H47FN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.81
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atorvastatin
manufacturer/tradename
USP
mp
144-148 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(-c3ccccc3)c(-c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5
InChI
1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32-/m1/s1
InChI key
NPPZOMYSGNZDKY-ROJLCIKYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atorvastatin Related Compound I
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)