Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 486,00 € |
Informazioni su questo articolo
486,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
apigenin
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥97% (TLC), from citrus |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) metabolomics |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family apigenin | API family - | API family - | API family - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?