Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 522,00 € |
Informazioni su questo articolo
522,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
andrographolide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI key
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Andrographis Extract
- Powdered Andrographis
- Andrographis
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Andrographolide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?