Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 200,00 € |
Informazioni su questo articolo
200,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ammonium phosphate
manufacturer/tradename
USP
mp
155 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 155 °C (dec.) (lit.) | mp 155 °C (dec.) (lit.) | mp 155 °C (dec.) (lit.) | mp 155 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-28-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?