Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 412,00 € |
Informazioni su questo articolo
412,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ammonio methacrylate copolymer, copolymers
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C.O(CC)C(=O)C=C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C9H18NO2.2C5H8O2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2;/h1,6-7H2,2-5H3;1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3;1H/q+1;;;/p-1
InChI key
FSXVSUSRJXIJHB-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ammonio Methacrylate Copolymer
- Ammonio Methacrylate Copolymer Dispersion
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| agency USP | agency BP | agency USP | agency USP |
| API family ammonio methacrylate copolymer, copolymers | API family ammonio methacrylate copolymer, copolymers | API family ammonio methacrylate copolymer, copolymers | API family amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?