1025205
USP
Aminoglutethimide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DL-Aminoglutethimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethyl-2,6-piperidinedione, 3-(p-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP11A1(1583) , CYP19A1(1588)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3