TA9947273007
Targetmol Chemicals Inc.
CFMTI
About This Item
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-(1-(2-fluoropyridin-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)isoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C19H16FN5O/c1-11-17(22-23-25(11)16-3-2-8-21-18(16)20)12-4-7-15-13(9-12)10-24(19(15)26)14-5-6-14/h2-4,7-9,14H,5-6,10H2,1H3
InChI
XZBFQWRAIYRPPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/CFMTI
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)