Documenti fondamentali
SY3H99DEEF63
Synthonix Corporation
tert-butyl exo-7-hydroxy-3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.3
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S,7r)-7-hydroxy-3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-8-4-10(14)5-9(13)7-16-6-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+
InChI
WKBWNRUVSJJEAM-MYJAWHEDSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24736.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24736.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)