Documenti fondamentali
SY3H998DB791
Synthonix Corporation
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-5-4-6(2-3-7)9-8-5/h4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI
WTVPXADYVCPMHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/80231.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80231.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)