Documenti fondamentali
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
InChI
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)