Documenti fondamentali
SY3H996B9365
Synthonix Corporation
3-iodo-N-isopropylbenzamide
Scegli un formato
100 MG
47,77 €
250 MG
58,79 €
500 MG
90,63 €
SKU del venditore: AC78353-100MG
47,77 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
47,77 €
250 MG
58,79 €
500 MG
90,63 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.12
Numero MDL:
SKU del venditore: AC78353-100MG
47,77 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-iodo-N-isopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H12INO/c1-7(2)12-10(13)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
XVCMWPTXZWPAGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78353.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78353.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)