Documenti fondamentali
SY3H990F92F7
Synthonix Corporation
Ethyl 2-acetylthiazole-4-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
12,25 €
250 MG
19,60 €
1 G
36,74 €
SKU del venditore: E49345-100MG
12,25 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
12,25 €
250 MG
19,60 €
1 G
36,74 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.23
Numero MDL:
SKU del venditore: E49345-100MG
12,25 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-3-12-8(11)6-4-13-7(9-6)5(2)10/h4H,3H2,1-2H3
InChI
WBRRJINEWZWGLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49345.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49345.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)