SY3H990F91C4
Synthonix Corporation
5-tert-butyl-3-isothiazolamine
Scegli un formato
SKU del venditore: I11822-500MG
427,43 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: I11822-500MG
427,43 €
Iupac Name
5-(tert-butyl)isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI
WWZIRENXMOAEIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11822.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)