SY3H990F834A
Synthonix Corporation
1-(Benzo[b]thiophen-7-yl)piperazine
Scegli un formato
SKU del venditore: B73816-250MG
820,58 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B73816-250MG
820,58 €
Iupac Name
1-(1-benzothien-7-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H14N2S/c1-2-10-4-9-15-12(10)11(3-1)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,9,13H,5-8H2
InChI
KAIYEAVSYUNYRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73816.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)