Documenti fondamentali
SY3H98B97F2E
Synthonix Corporation
1-Boc-2-vinyl-4-piperidinone
Scegli un formato
250 MG
482,54 €
1 G
1.039,80 €
SKU del venditore: V75238-250MG
482,54 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
482,54 €
1 G
1.039,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Numero MDL:
SKU del venditore: V75238-250MG
482,54 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-2-vinylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-9-8-10(14)6-7-13(9)11(15)16-12(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
InChI
RYOAUCXCMVLSET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75238.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75238.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)