Documenti fondamentali
SY3H98B97E69
Synthonix Corporation
(S)-4-Phenyloxazolidine-2,5-dione
Scegli un formato
250 MG
183,71 €
1 G
367,43 €
5 G
820,58 €
SKU del venditore: P76446-250MG
183,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
183,71 €
1 G
367,43 €
5 G
820,58 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
SKU del venditore: P76446-250MG
183,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(10-9(12)13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,12)/t7-/m0/s1
InChI
ZSEHBLBYCASPDO-ZETCQYMHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76446.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76446.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)