Documenti fondamentali
SY3H98B97AF0
Synthonix Corporation
N-[(1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl]acetamide
Scegli un formato
250 MG
220,46 €
1 G
416,42 €
5 G
979,80 €
SKU del venditore: H75140-250MG
220,46 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
220,46 €
1 G
416,42 €
5 G
979,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
SKU del venditore: H75140-250MG
220,46 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(1S,2S)-2-hydroxycyclopentyl]acetamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(9)8-6-3-2-4-7(6)10/h6-7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-,7-/m0/s1
InChI
WGWDTEAABXNFMD-BQBZGAKWSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75140.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75140.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)