Documenti fondamentali
SY3H98B97922
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(Methylamino)pyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
306,19 €
1 G
710,36 €
5 G
1.996,34 €
SKU del venditore: E74393-250MG
306,19 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
306,19 €
1 G
710,36 €
5 G
1.996,34 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
SKU del venditore: E74393-250MG
306,19 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(methylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-3-13-9(12)7-5-4-6-11-8(7)10-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
QRZKSXMODOEUOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74393.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74393.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)