Documenti fondamentali
SY3H98B978E8
Synthonix Corporation
2,6-Dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Scegli un formato
250 MG
1.641,17 €
1 G
1.824,88 €
SKU del venditore: D77177-250MG
1.641,17 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
1.641,17 €
1 G
1.824,88 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
SKU del venditore: D77177-250MG
1.641,17 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-2,6-dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-10(3,12)7-5-6-9(2)8-11/h4,6,11-12H,1,5,7-8H2,2-3H3/b9-6+
InChI
NSMIMJYEKVSYMT-RMKNXTFCSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77177.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77177.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)