Documenti fondamentali
SY3H98B977EA
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
difluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H3F5O3/c5-3(6,7)1-12-4(8,9)2(10)11/h1H2,(H,10,11)
InChI
CAARWBUMOXMZKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74884.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74884.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)