Documenti fondamentali
SY3H98B9763D
Synthonix Corporation
1-Cyclopropylpyrazole-4-boronic Acid
Scegli un formato
250 MG
428,66 €
1 G
930,81 €
SKU del venditore: C74410-250MG
428,66 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
428,66 €
1 G
930,81 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.96
Numero MDL:
SKU del venditore: C74410-250MG
428,66 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c10-7(11)5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6,10-11H,1-2H2
InChI
HACQYPYUKMKUPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74410.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74410.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)