SY3H98B97635
Synthonix Corporation
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
Scegli un formato
SKU del venditore: C74300-250MG
177,59 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C74300-250MG
177,59 €
Iupac Name
2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-4,8,12H,5H2,(H,13,14)
InChI
LGFZBEPKZGLLAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74300.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)