Documenti fondamentali
SY3H98B97605
Synthonix Corporation
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Scegli un formato
250 MG
134,72 €
1 G
269,45 €
5 G
1.175,76 €
SKU del venditore: C26764-250MG
134,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
134,72 €
1 G
269,45 €
5 G
1.175,76 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.01
Numero MDL:
SKU del venditore: C26764-250MG
134,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-4-1-2-8-5(7)9-4/h1-2H,3H2
InChI
HNHVCSCFJSKSQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26764.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26764.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)