Documenti fondamentali
SY3H98B9748B
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Scegli un formato
250 MG
330,68 €
1 G
783,84 €
5 G
3.919,20 €
SKU del venditore: B75333-250MG
330,68 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
330,68 €
1 G
783,84 €
5 G
3.919,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.03
Numero MDL:
SKU del venditore: B75333-250MG
330,68 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrF2NO/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-3,8H
InChI
DEKFUJSIORNWKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75333.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75333.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)