Documenti fondamentali
SY3H98B9743A
Synthonix Corporation
Bis(2-naphthalenylmethyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.4
Numero MDL:
Iupac Name
2-naphthyl-N-(2-naphthylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C22H19N/c1-3-7-21-13-17(9-11-19(21)5-1)15-23-16-18-10-12-20-6-2-4-8-22(20)14-18/h1-14,23H,15-16H2
InChI
SIAVZWAYCUNWAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74370.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74370.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)