Documenti fondamentali
SY3H98B973C1
Synthonix Corporation
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Scegli un formato
250 MG
378,44 €
SKU del venditore: B22515-250MG
378,44 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
378,44 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
Numero MDL:
SKU del venditore: B22515-250MG
378,44 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-6(9(10)11)5(7)2-3-8-4/h2-3H,1H3
InChI
HLWBVEFKUQEPPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22515.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22515.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)