Documenti fondamentali
SY3H98B9733F
Synthonix Corporation
4-Amino-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Scegli un formato
250 MG
1.420,71 €
1 G
3.221,09 €
SKU del venditore: A76110-250MG
1.420,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
1.420,71 €
1 G
3.221,09 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.15
Numero MDL:
SKU del venditore: A76110-250MG
1.420,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-5-3-9(8-7-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2,6H2
InChI
APQVXCJWAKCUGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76110.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76110.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)