Documenti fondamentali
SY3H98B97201
Synthonix Corporation
3-Amino-4-chloro-N-(3-pyridylmethyl)benzamide
Scegli un formato
250 MG
311,07 €
SKU del venditore: A74050-250MG
311,07 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
311,07 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.71
Numero MDL:
SKU del venditore: A74050-250MG
311,07 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O/c14-11-4-3-10(6-12(11)15)13(18)17-8-9-2-1-5-16-7-9/h1-7H,8,15H2,(H,17,18)
InChI
TUTGNXCAERCAHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74050.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74050.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)