Documenti fondamentali
SY3H97AC6911
Synthonix Corporation
Methyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Scegli un formato
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
SKU del venditore: M7692-1G
25,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
SKU del venditore: M7692-1G
25,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-2-3-6(9)8-4-5/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI
JTVVPKLHKMKWNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7692.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7692.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)