Documenti fondamentali
SY3H97AC68B8
Synthonix Corporation
N-{2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-yl}-5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
Scegli un formato
100 MG
464,17 €
250 MG
721,37 €
500 MG
1.150,03 €
SKU del venditore: C60437-100MG
464,17 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
464,17 €
250 MG
721,37 €
500 MG
1.150,03 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.71
Numero MDL:
SKU del venditore: C60437-100MG
464,17 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C12H11ClN6/c13-12-15-11(9-2-1-5-19(9)18-12)14-10-6-8(16-17-10)7-3-4-7/h1-2,5-7H,3-4H2,(H2,14,15,16,17,18)
InChI
PGGQMDXVLWTRDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60437.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60437.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)