Documenti fondamentali
SY3H95ECD91C
Synthonix Corporation
4-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
182,48 €
100 MG
219,22 €
250 MG
317,20 €
SKU del venditore: M51402-50MG
182,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
182,48 €
100 MG
219,22 €
250 MG
317,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
SKU del venditore: M51402-50MG
182,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-2-4-11-8(6)7(5-10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
FINDGXZZNHWULW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51402.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51402.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)