SY3H95ECD8A8
Synthonix Corporation
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: K0411-250MG
26,94 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: K0411-250MG
26,94 €
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H,(H,11,12)
InChI
WHOCKNWCRFHEMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0411.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)